Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | O2NC6H4CHO |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 151.12 |
| Reinheit (%) | 97% |