Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400423 100 g 100 Gramm
11490413 25 g 25 Gramm
11410423 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11501.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
2-Nitrobenzaldehyde is used as a starting material in synthetic chemistry. It is used as an intermediate during the synthesis of Indigo dye. It is involved in the preparation of colorants such as Indigo carmine. Further, it serves as a useful photoremovable protecting group as well as utilized in the preparation of o-nitrophenylethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzaldehyd wird als Ausgangsstoff in der synthetischen Chemie verwendet. Es wird als Zwischenprodukt während der Synthese des Indigo-Farbstoffs verwendet. Es ist an der Herstellung von Farbstoffen wie Indigo-Karmin beteiligt. Darüber hinaus dient es als nützliche photoinstabile Schutzgruppe und wird bei der Herstellung von O-Nitrophenylethylenglycol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-89-6
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.121
MDL-Nummer MFCD00007132
InChI-Schlüssel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-Name 2-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 153°C (23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 742624
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) ≥98%