Learn More
2-Nitrobenzolsulfonamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487637 5 g 5 Gramm
11369569 10 g 10 Gramm
11497637 25 g 25 Gramm
11407647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11487637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15689.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5455-59-4 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
It is applied as a reagent for synthesis of medium-ring amines via N-alkylation, e.g. with ω-bromo alkanols under Mitsunobu conditions (DEAD/PPh3), and cyclization of the resulting ω-bromo alkylsulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI). It is a carbonic anhydrase inhibitor. It is employed as a reactant involved in synthesis of cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination, pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q2, pyrrolidines, intermolecular C-H insertion reactions and reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für die Synthese von Aminen mit mittlerem Ring über N-Alkylierung, z. B. mit ω-Bromalkanolen unter Mitsunobu-Bedingungen (DEAD/PPH3) und für die Cyclisierung der resultierenden ω-Brom-Alkylsulfonamide (Cs2 CO3/Bu4 NI) eingesetzt. Es ist ein Carbonanhydrase-Inhibitor. Es wird als Reaktant eingesetzt, das an der Synthese von zyklischen Stickstoffverbindungen durch intramolekulare Hydroamination, von pentazyklischen Lycopodium-Alkaloid-Huperzine-Q2, von Pyrrolidinen, an intermolekularen C-H-Insertionsreaktionen und als Reaktant an der intermolekularen Amination von Allylalkoholen beteiligt ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5455-59-4
Summenformel C6H6N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 202.18
MDL-Nummer MFCD00009807
InChI-Schlüssel GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
PubChem CID 138510
IUPAC-Name 2-Nitrobenzolsulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 188°C to 194°C
Menge 5 g
Beilstein 2214215
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.19
Reinheit (%) ≥98%