Learn More
2-Nitrobenzolsulfonamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is applied as a reagent for synthesis of medium-ring amines via N-alkylation, e.g. with ω-bromo alkanols under Mitsunobu conditions (DEAD/PPh3), and cyclization of the resulting ω-bromo alkylsulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI). It is a carbonic anhydrase inhibitor. It is employed as a reactant involved in synthesis of cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination, pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q2, pyrrolidines, intermolecular C-H insertion reactions and reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Reagenz für die Synthese von Aminen mit mittlerem Ring über N-Alkylierung, z. B. mit ω-Bromalkanolen unter Mitsunobu-Bedingungen (DEAD/PPH3) und für die Cyclisierung der resultierenden ω-Brom-Alkylsulfonamide (Cs2 CO3/Bu4 NI) eingesetzt. Es ist ein Carbonanhydrase-Inhibitor. Es wird als Reaktant eingesetzt, das an der Synthese von zyklischen Stickstoffverbindungen durch intramolekulare Hydroamination, von pentazyklischen Lycopodium-Alkaloid-Huperzine-Q2, von Pyrrolidinen, an intermolekularen C-H-Insertionsreaktionen und als Reaktant an der intermolekularen Amination von Allylalkoholen beteiligt ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzenesulfonamide |
| Schmelzpunkt | 188°C to 194°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2214215 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 202.19 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.