missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrobenzolsulfonohydrazid, TRC

Artikelnummer. 30428699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428699 10 mg -
30419118 100 mg 100 Milligramm
30423932 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN90141510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5906-99-0
Summenformel C6H7N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.2
Synonym 2-Nitrobenzene-1-sulfonohydrazide
IUPAC-Name 2-Nitrobenzolsulfonhydrazid
SMILES NNS(=O)(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzenesulfonohydrazide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O4S/c7-8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Formelmasse 217.0157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.