Learn More
2-Nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448573 2500 g 2500 Gramm
11428573 100 g 100 Gramm
11438573 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10393.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
It is employed as a synthetic reagent and can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7. It also finds its use as a reagent for protection of amine groups and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als synthetisches Reagenz verwendet und kann als Wachstumsergänzung für dem Pseudomonas-fluorescens-Stamm KU-7 dienen. Es findet auch Verwendung als Reagenz für den Schutz von Aminogruppen und bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-16-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007137
InChI-Schlüssel SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Dichte 1.58
Menge 2500 g
Beilstein 1910632
Merck Index 14,6589
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 95%