Learn More
2-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15334978 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15334978 1 g 1 Gramm
15344978 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15334978 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166520010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384-22-5
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD00007145
InChI-Schlüssel NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
PubChem CID 9795
IUPAC-Name 1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 31.0°C to 32.0°C
Siedepunkt 216.0°C to 217.0°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CF3
Menge 1 g
Beilstein 05,II,251
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke