Learn More
2-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433148 1 g 1 Gramm
11443148 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18900.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24835-08-3 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies. Also reactant involved in synthesis of tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions, aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition, squaryliamides for mannosyltransferase inhibition and fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzylamin-hydrochlorid kann in chemischen Synthesestudien verwendet werden. Als Reaktionsmittel ist es auch an der Synthese von Tetrahydroisochinolinen durch Heck-Aza-Michael-Reaktionen, Aminomethylphenylamingerüste für die Faktor-Xa-Hemmung, Squaramide für die Mannosyltransferase-Hemmung und fluoreszierende Zwei-Photonen-Absorption von Benzothiadiazol-Farbstoffen beteiligt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24835-08-3
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.611
MDL-Nummer MFCD00136280
InChI-Schlüssel BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 2-nitrobenzylamine hcl, 2-nitrobenzyl amine hcl, acmc-1co7n, o-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrobenzyl amine hydrochloride, 2-nitrobenzenemethanamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanaminehydrochloride
PubChem CID 12235442
IUPAC-Name (2-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 98%