Learn More
2-Nitrofluor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472078 25 g 25 Gramm
15462078 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55744.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-57-8
Summenformel C13H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
MDL-Nummer MFCD00001117
InChI-Schlüssel XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
PubChem CID 11831
ChEBI CHEBI:1224
IUPAC-Name 2-nitro-9H-fluoren
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrofluorene
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver