Learn More
2-Nitrophenol, ≥99 % (HPLC), für Umweltanalysen, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15663970 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15663970 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3344425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Umweltanalysen,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Schmelzpunkt 45 °C
Farbe Gelb
Siedepunkt 214 °C
Flammpunkt 102 °C (215.6 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5NO3
Strukturformel O2NC6H4OH
MDL-Nummer MFCD00011688
Menge 25 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 775403
Synonym 2-Hydroxynitrobenzol, O-Hydroxynitrobenzol, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
InChI-Schlüssel IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 2-Nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Formelmasse 139.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (HPLC)