Learn More
2-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439636 25 g 25 Gramm
11339569 1 g 1 Gramm
11429636 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20190.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-66-2
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00007183
InChI-Schlüssel YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
PubChem CID 11888
IUPAC-Name 2-(2-Nitrophenyl)Acetonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 178°C (12 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1869400
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%