Learn More
2-Nitrophenylhydrazin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10795401 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10795401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128830100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylhydrazine
Namenshinweis 97%
CAS 3034-19-3, 7732-18-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 94.0°C
Farbe Orange bis rot
Verlust bei Trocknung 30% to 35%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7N3O2
Strukturformel O2NC6H4NHNH2
MDL-Nummer MFCD00007577
Menge 10 g
Synonym 2-nitrophenyl hydrazine, hydrazine, nitrophenyl, hydrazine, o-nitrophenyl, o-nitrophenylhydrazine, hydrazine, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenylhrdrazine, 2-nitrophenyl diazane, pubchem12859, acmc-1agti, o-nitrophenyl hydrazine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene
InChI-Schlüssel FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (2-Nitrophenyl)Hydrazin
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
PubChem CID 3314739
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenylhydrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.