Learn More
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459833
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11459833
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12970.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese poröser Ausgangsstoffe durch thermische Polykondensation von 2-Nitroresorcinol/Cyanurchlorid in Emulsionen verwendet. Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-89-8
Summenformel C6H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
MDL-Nummer MFCD00007124
InChI-Schlüssel ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
IUPAC-Name 2-Nitrobenzol-1,3-diol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroresorcinol
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2048819
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 98%