Learn More
2-Nitroterephthalsäure1-Methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446220 25 g -
11436220 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27121.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35092-89-8
Summenformel C9H7NO6
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
MDL-Nummer MFCD00024510
InChI-Schlüssel MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 98592
IUPAC-Name 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Schmelzpunkt 173°C to 178°C
Menge 25 g
Formelmasse 225.17
Reinheit (%) 97%