Learn More
2-Nitrotoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485503 2500 g 2500 Gramm
11465503 100 g 100 Gramm
11475503 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11485503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13446.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird als Zwischenprodukt, Reagenz, als Vorstufe und als Stickstoff-, Kohlenstoff-, Energieergänzung verwendet
2-Nitrotoluene is used as an intermediate for the o-toludine synthesis, which finds application in the dyestuff industry. It is employed as a reagent in detecting and photometric determining oxidizing agent. It is also used in the determination of prussic acid content in the air. It acts as a precursor to prepare 2-amino-4-chlorotoluene, 2-amino-6-chlorotoluene, nitrotoluenesulfonic acids and toluene nitrosulfonic chlorides. It acts as a nitrogen supplement in the culture medium of pseudomonas sp. strain ClS1. It acts as a carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain JS42.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrotoluol wird als Zwischenprodukt für die O-Toludin-Synthese verwendet, die in der Färbemittelindustrie Anwendung findet. Es wird als Reagenz für die Detektion und photometrische Bestimmung von Oxidationsmitteln verwendet. Es wird auch zur Bestimmung des Prusssäure-Gehalts in der Luft verwendet. Es dient als Vorstufe zur Herstellung von 2-Amino-4-Chlorotoluol, 2-Amino-6-Chlorotoluol, Nitrotoluolsulfonsäuren und Toluolnitrosulfonischen Chloriden. Es dient als Stickstoffergänzung im Kulturmedium von Pseudomonas sp. Stamm CLS1. Es dient als Kohlenstoff- und Energieergänzung im Kulturmedium Pseudomonas sp. Stamm JS42.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Chloroform, Diethylether, Ethanol und Petrolether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Basen, Schwefelsäure, Reduktionsmitteln, Wasserstoff und Natrium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-72-2
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00007157
InChI-Schlüssel PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
IUPAC-Name 1-Methyl-2-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrotoluene
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.166
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1664
Beilstein 1907580
Merck Index 14,6650
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,chloroform,diethyl ether,ethanol and petroleum ether; Immiscible with water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) ≥99%