Learn More
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430817
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16430817 50 mg 50 Milligramm
16414508 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111639
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N2O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 256.21
Formelmasse 256.21
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation