Learn More
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Beschreibung
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Oxobutanoic acid |
| CAS | 600-18-0 |
| Farbe | Colorless |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C4H6O3 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM) |
| SMILES | CCC(=O)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.09 |
| Formelmasse | 102.09 |
| Mehr anzeigen |