Learn More
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497467 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16497467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113098
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxovaleric acid
Physikalische Form Liquid
CAS 1821-02-9
Farbe Colorless
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H8O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC(C(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research