Learn More
2-Phenoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460018 5 g 5 Gramm
15450018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53264.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108238-09-1 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Reactant for palladium catalyzed cross-coupling reactions, trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling, preparation of biologically and pharmacologically active molecules, preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant für Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen, Trifluormethylierung über Kupfer-vermittelte oxidative Kreuzkupplung, Gewinnung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle, Gewinnung von Pyridazin-basierten Gerüsten als A-Helix-Memetik.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108238-09-1
Summenformel C12H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.03
MDL-Nummer MFCD01001592
InChI-Schlüssel AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2773559
IUPAC-Name (2-phenoxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 116°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 98%