Learn More
2-Phenoxybenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10758455 250 mg 250 Milligramm
10121773 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49902CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40501-36-8
Summenformel C13H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 232.663
MDL-Nummer MFCD03424711
InChI-Schlüssel BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC-Name 2-Phenoxybenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 232.67
Reinheit (%) 90%