Learn More
2-Phenoxybenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496417 5 g 5 Gramm
15406427 250 mg 250 Milligramm
15486417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33585.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82657-72-5
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.134
MDL-Nummer MFCD01320513
InChI-Schlüssel YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzyl bromide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 263.14
Reinheit (%) 97%