Learn More
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10043763 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10367010 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10511571 1 L Glasflasche 1 Liter
10176223 5 L Plastikeimer 5 Liter
11944731 25 L Metalltrommel -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10043763 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130240025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Phenoxyethanol, 99 %, C8H10O2, CAS-Nummer-122-99-6, Ethylenglykolmonophenylether, Ethanol, 2-Phenoxy, 1-Hydroxy-2-Phenoxyethan, Phenoxyethanol, Phenoxyethylalkohol, Phenoxethol, Phenoxytol, Phenoxetol, Phenylcellosolve, Ethylenglykolphenylether, 25 l, 98,5 % min. (GC), 06.146, 237,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-99-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00002857
InChI-Schlüssel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 237.0°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.5360 to 1.5400
Menge 2.5 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viskosität 29 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit