Learn More
2-Phenoxylanilin, TRC
Artikelnummer. 30134574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134574 25 g 25 Gramm
30133047 100 g 100 Gramm
17962285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29820025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2688-84-8
Summenformel C12 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
IUPAC-Name 2-Phenoxyanilin
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyaniline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Formelmasse 185.0841
Reinheit (%) >95%