missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420214 5 g 5 Gramm
11430214 25 g 25 Gramm
11440214 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11420214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13635.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160.216 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3491-63-2
Summenformel C11H12O
Molekulargewicht (g/mol) 160.216
MDL-Nummer MFCD00051835
InChI-Schlüssel YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC-Name (Z)-2-Phenylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-pentenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Dichte 1.005
Siedepunkt 124°C to 126°C (14 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 5 g
Beilstein 1859032
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.