Learn More
2-Phenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30137390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137390 25 g 25 Gramm
30005838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137390 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33555425G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-81-1
Summenformel C8 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Synonym Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
IUPAC-Name 2-Phenylacetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Formelmasse 135.0684
Reinheit (%) >95%