Learn More
2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783632
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783632 25 g
30774409 5 g
30766276 500 g
30781826 100 g
30774812 1 g
30779817 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30783632 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14762425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride
CAS 15088-78-5
Summenformel C16H14O2S2
MDL-Nummer MFCD00513572
Menge 25 g
SMILES O=C(SSC(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 302.41
Reinheit (%) 97%