Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948018
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948018 500 g
30930545 25 g
30934497 100 g
30938992 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948018 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14523500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid
CAS 27503-81-7
Summenformel C13H10N2O3S
MDL-Nummer MFCD00053007
Menge 500 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C(NC(C3=CC=CC=C3)=N2)=C1)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 274.30
Reinheit (%) 98%