Learn More
2-Phenylethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11905261
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
156-28-5
C8H11N·ClH
157.64
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
9075
2-Phenylethanamin;hydrochlorid
C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
156-28-5
C8H11N·ClH
157.64
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
9075
2-Phenylethanamin;hydrochlorid
C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethylamine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220°C to 223°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Menge 100 g
Merck Index 15,7339
Formelmasse 157.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.