Learn More
2-Phenylnaphthalin, 98 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15239305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15239305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15239305 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylnaphthalene
CAS 612-94-2
Schmelzpunkt 105°C
Siedepunkt 358°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H12
Menge 1 g
Synonym naphthalene, 2-phenyl, .beta.-phenylnaphthalene, unii-949vn5dh7a, beta-phenylnaphthalene, 6-phenylnaphthalene, 2-phenyl-naphthalene, acmc-1bas3, naphthalene, 2-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in cyclohexane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel TURIHPLQSRVWHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
IUPAC-Name 2-phenylnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
PubChem CID 11934
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.