Learn More
2-Phenylphenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10427910 5 g Glasflasche 5 Gramm
10123280 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13468348 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10427910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130760050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-43-7
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002208
InChI-Schlüssel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylphenol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >56.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 282.0°C
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4OH
Menge 5 g
Beilstein 06,II,623
Merck Index 15,7415
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name [1,1'-Biphenyl]-2-ol
Viskosität 2.4 mPa.s (100°C)
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.