Learn More
2-Phenylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403264
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403264 500 g -
11389599 250 g 250 Gramm
11413264 2500 g 2500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11403264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10592.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Phenylphenol wird als Farbstoff-, Weichmacher-, Gummi- und Konservierungsmittel in Wasser-Öl-Emulsionen verwendet. Es wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Kosmetika und als antimikrobieller Zusatzstoff bei der Herstellung von Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Leder, Klebstoffen und Textilien verwendet. Darüber hinaus dient es als Desinfektionsmittel in Haushalten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Farmen, Wäschereien, Friseurläden sowie für Tierärztebedarf und in Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Es wird auch bei der Herstellung von Harzen und Gummichemikalien eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Polymermaterial, Stabilisator und Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Benzol, Natriumhydroxid, Chloroform, Acetonitril, Toluol, Hexan, Ligroin, Ethylether, Pyridin, Ethylenglycol, Isopropanol, Glykolether und Polyglykolen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-43-7
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002208
InChI-Schlüssel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylphenol
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Dichte 1.293
Siedepunkt 152°C to 154°C (15 mmHg)
Flammpunkt 124°C (255°F)
Geruch mild
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
IUPAC-Name 2-Phenylphenol
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Phenylphenol