Learn More
2-Phenylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413264 2500 g 2500 Gramm
11389599 250 g 250 Gramm
11403264 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11413264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10592.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Phenylphenol wird als Farbstoff-, Weichmacher-, Gummi- und Konservierungsmittel in Wasser-Öl-Emulsionen verwendet. Es wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Kosmetika und als antimikrobieller Zusatzstoff bei der Herstellung von Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Leder, Klebstoffen und Textilien verwendet. Darüber hinaus dient es als Desinfektionsmittel in Haushalten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Farmen, Wäschereien, Friseurläden sowie für Tierärztebedarf und in Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Es wird auch bei der Herstellung von Harzen und Gummichemikalien eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Polymermaterial, Stabilisator und Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Benzol, Natriumhydroxid, Chloroform, Acetonitril, Toluol, Hexan, Ligroin, Ethylether, Pyridin, Ethylenglycol, Isopropanol, Glykolether und Polyglykolen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-43-7
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002208
InChI-Schlüssel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylphenol
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Dichte 1.293
Siedepunkt 152°C to 154°C (15 mmHg)
Flammpunkt 124°C (255°F)
Geruch mild
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
IUPAC-Name 2-Phenylphenol
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%