Learn More
2-Phenylphenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468348 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13468348 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10427910 5 g Glasflasche 5 Gramm
10123280 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13468348 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130760025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-43-7
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002208
InChI-Schlüssel LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Phenylphenol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >56.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 282.0°C
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C6H4OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,II,623
Merck Index 15,7415
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name 2-Phenylphenol
Viskosität 2.4 mPa.s (100°C)
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylphenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.