Learn More
2-Phenylpropylamin-Hydrochlorid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15477647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477647 5 g 5 Gramm
15487647 25 g 25 Gramm
15497647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20388-87-8
Summenformel C9H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 171.668
MDL-Nummer MFCD01708026
InChI-Schlüssel HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1
PubChem CID 89332
IUPAC-Name 2-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Farbe Creme bis Gelb
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 171.67
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver