Learn More
2-Phenylquinazolin-4(3H)-eins, TRC
Artikelnummer. 30420854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420854 50 mg 50 Milligramm
30411979 10 mg -
30421246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP39971850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1022-45-3
Summenformel C14H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
IUPAC-Name 2-Phenylquinazolin-4-ol
SMILES Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formelmasse 222.0793