missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-PMPA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16443168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16443168

Marke: Medchem Express HY100788

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.

2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-PMPA
Physikalische Form Viscous Oil
CAS 173039-10-6
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H11O7P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM)
SMILES O=C(O)C(CP(O)(O)=O)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 226.12
Formelmasse 226.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt