Learn More
2-PMPA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16492646 25 mg 25 Milligramm
16485897 5 mg -
16459716 50 mg -
16443168 10 mg 10 Milligramm
16424456 100 mg 100 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16492646
Marke: Medchem Express HY100788
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-PMPA
Physikalische Form Viscous Oil
CAS 173039-10-6
Farbe Light Yellow
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H11O7P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM)
SMILES O=C(O)C(CP(O)(O)=O)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 226.12
Formelmasse 226.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research