Learn More
Cole-Parmer™ Essentials STATIVKLEMME MIT STAB SERRAGE
Provide support for your specific laboratory equipment with this Nickel-Plated Zinc Suspension Clamp.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 08027-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal for suspending thermometers, potash bulbs or drying tubes.
- Integrated connector included.
Spezifikation
Je 1 | |
Vernickelter Zink | |
Ideal zum Aufhängen von Thermometern, Kalibirnen oder Trocknungsröhrchen.Integrierter Anschluss im Lieferumfang enthalten | |
12,7 mm |
Spezialklemme | |
Integrated Connector | |
5.39 in. | |
Fixed |