Learn More
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 6089-04-9 |
| Summenformel | C8H12O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00006604 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | C#CCOC1CCCCO1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.18 |
| Reinheit (%) | 97% |