Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 219.25 |
Reinheit (%) | 90% |