Learn More
2-Sulfobenzoesäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026978
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480987 25 g 25 Gramm
11490987 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11480987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23381.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-68-6
Summenformel C7H6O5S
Molekulargewicht (g/mol) 202.18
MDL-Nummer MFCD00007479
InChI-Schlüssel ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
PubChem CID 24820382
IUPAC-Name 2-sulfobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Schmelzpunkt ∼68°C to 72°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2106852
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 202.19 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%