Learn More
2-tert-Butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445567 100 g 100 Gramm
11455567 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23545.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2409-55-4
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00002381
InChI-Schlüssel IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Schmelzpunkt 49°C to 54°C
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1817645
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 99%