Learn More
2-(Tert-Butylsulfonyl)-3-Ethoxyacrylnitril, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391245
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
175201-67-9
C9H15NO3S
217.283
UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
40455567
(Z)-2-tert-Butylsulfonyl-3-ethoxyprop-2-ennitril
CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
175201-67-9
C9H15NO3S
217.283
UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
40455567
(Z)-2-tert-Butylsulfonyl-3-ethoxyprop-2-ennitril
CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Chemischer Name oder Material 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 217.29
Reinheit (%) 97%