Learn More
2-Tetralon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314434 25 g 25 Gramm
11304434 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314434 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01053.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-93-8
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.189
MDL-Nummer MFCD00001727
InChI-Schlüssel KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Tetralone
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 25 g
Beilstein 509386
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 99%