Learn More
2-Thien-2-ylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10544103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10544103 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10239752 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544103 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6072-49-7
Summenformel C11H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.243
MDL-Nummer MFCD04039152
InChI-Schlüssel GDSOQCSYONDNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl benzoic acid, 2-thien-2-ylbenzoic acid, 2-thiophen-2-yl benzoic acid, thiolbenzoic acid, 2-2-thienyl-benzoic acid, 2-thiophen-2-yl-benzoic acid, 2-thiophene-2-yl-benzoic acid, benzoicacid, 2-2-thienyl, benzoic acid, 2-2-thienyl
PubChem CID 5105623
IUPAC-Name 2-thiophen-2-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thien-2-ylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 97%