Learn More
2-Thionaphthol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450073 50 g 50 Gramm
11440073 10 g 10 Gramm
11460073 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12125.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Thionaphthol wurde bei der Herstellung von Langmuir-Blodgett-(LB)-Schichten aus einer oder mehreren Monolagen Cholesterin verwendet. Die Magnetresonanzverschiebung für eine selbst selbstorganisierte Monolage 2-Naphthalenethiol wurde untersucht, was vielversprechend hinsichtlich flexibler und transparenter photonischer Geräte zur biologischen und chemischen Erfassung schien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol. Löslich in Wasser 34.4 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-60-1
Summenformel C10H8S
Molekulargewicht (g/mol) 160.234
MDL-Nummer MFCD00004086
InChI-Schlüssel RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC-Name naphthalin-2-thiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Thionaphthol
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Dichte 1.55
Siedepunkt 286°C
Menge 50 g
Beilstein 636389
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6379
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Soluble in water 34.4mg/L @ 25°C.
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) ≥98%