Learn More
2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31335955
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31335955 250 mg
31331762 5 g
31323367 25 g
31326249 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31335955 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD114807250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione
CAS 95233-18-4
Summenformel C22H19ClO3
MDL-Nummer MFCD00889188
Menge 250 mg
SMILES O=C1C([C@H]2CC[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)CC2)=C(O)C(C4=C1C=CC=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 366.84
Reinheit (%) 99%