Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)oxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037202
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
Tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
Tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Tri-n-Butylstannyl)Oxazol fungiert als synthetischer Baustein, der bei der Still-Kopplung verwendet wird
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Farbe Farblos
Dichte 1.71 g/mL
Siedepunkt 108°C to 110°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 358.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig