Learn More
2-(Trifluormethoxy)-DL-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435417 1 g 1 Gramm
15445417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32667.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218228-20-6
Summenformel C10H10F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.19
MDL-Nummer MFCD07371965
InChI-Schlüssel ILPKLBNKYRAICX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, jrd, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 24706487
IUPAC-Name 2-amino-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt ∽236°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 249.19
Reinheit (%) 97%