Learn More
2'-(Trifluormethyl)Acetanilid, 98 %
Artikelnummer. 11457927
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11457927 100 g 100 Gramm
11437927 5 g 5 Gramm
11447927 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11457927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16590.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-62-7
Summenformel C9H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.164
MDL-Nummer MFCD00013555
InChI-Schlüssel OXDTZGRSCDEKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-trifluoromethyl phenyl acetamide, 2'-trifluoromethyl acetanilide, acetanilide, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-acetotoluidide, 2-acetamidobenzotrifluoride, n1-2-trifluoromethyl phenyl acetamide, acetamide, n-2-trifluoromethyl phenyl, o-acetaminobenzotrifluoride, o-cf3 acetanilide
PubChem CID 67655
IUPAC-Name N-[2-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Geruch Odorless
Menge 100 g
Beilstein 2106815
Formelmasse 203.16
Reinheit (%) 98%